missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ TAT-cyclo-CLLFVY
GREENER_CHOICE

Selective HIF-1 dimerization inhibitor

Brand:  Tocris Bioscience™ 5582/1

Encompass

Produktkode 15736946

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter »

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Beskrivelse

Beskrivelse

TAT-cyclo-CLLFVY is a selective HIF-1 dimerization inhibitor. Blocks protein-protein interaction of recombinant HIF-1α, but not HIF-2α, with HIF-1β (IC50 = 1.3 μM) . Inhibits hypoxia-induced HIF-1 activity, and decreases VEGF and CAIX expression in osteosarcoma and breast cancer cells in vitro. Also reduces tubularization of hypoxic HUVECs.
Tekniske data

Tekniske data

95%
Store at -20°C
Observed M.W.: 2559.1
C111H188N42O24S2
1446322-66-2
HIF Inhibitors
1 mg
Produktforslag

Produktforslag

Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Certifikater
Kampagner

Kampagner

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.