Få mere at vide
TAS-301, MedChemExpress
Beskrivelse
TAS-301 is an inhibitor of smooth muscle cell migration and proliferation, and inhibits PKC activation induced by PDGF.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TAS-301 |
| CAS | 193620-69-8 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H19NO3 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 38 mg/mL (106.32 mM) |
| SMIL | O=C1NC2=C(C=CC=C2)/C1=C(C3=CC=C(OC)C=C3)/C4=CC=C(OC)C=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 357.4 |
| Formel vægt | 357.4 |
| Vis mere |