Få mere at vide
Tarlox-TKI, MedChemExpress
Artikelnummer. 16470518
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16470518 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16470518 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY43533
MedChemExpress Tarlox-TKI, the active metabolite of Tarloxotinib, is an irreversible pan-ErbB TKI (Tarlox-TKI).
Tarlox-TKI, the active metabolite of Tarloxotinib, is an irreversible pan-ErbB TKI (Tarlox-TKI).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tarlox-TKI
CAS 2135696-72-7
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H18BrClN6O
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (216.57 mM; Need ultrasonic)
SMIL BrC1=C(Cl)C=CC(NC2=NC=NC3=CN=C(NC(/C=C/CN(C)C)=O)C=C32)=C1
Molekylvægt (g/mol) 461.74
Formel vægt 461.74
Procent renhed 96.93%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease