Få mere at vide
Tarenflurbil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16444826
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16444826 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16444826 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10291
MedChemExpress Tarenflurbil ((R)-Flurbiprofen) is the R-enantiomer of the racemate NSAID Flurbiprofen, Tarenflurbil ((R)-Flurbiprofen) inhibits the binding of [3H]9-cis-RA to RXRα LBD with IC50 of 75 μM. Tarenflurbil can be used for Alzheimer's disease research.
Tarenflurbil ((R)-Flurbiprofen) is the R-enantiomer of the racemate NSAID Flurbiprofen, Tarenflurbil ((R)-Flurbiprofen) inhibits the binding of [3H]9-cis-RA to RXRα LBD with IC50 of 75 μM. Tarenflurbil can be used for Alzheimer's disease research.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tarenflurbil
CAS 51543-40-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H13FO2
Mængde 100 mg
Synonym (R)-Flurbiprofen MPC7869
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (204.70 mM)
SMIL O=C(O)[C@H](C)C1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C(F)=C1
Molekylvægt (g/mol) 244.26
Formel vægt 244.26
Procent renhed 99.66%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation