Få mere at vide
Tarafenacin D-tartrate, MedChemExpress
Beskrivelse
Tarafenacin D-tartrate (SVT-40776 D-tartrate) is a highly selective M3 muscarinic receptor antagonist (Ki= 0.19 nM), ∼200 fold selectivity over M2 receptor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tarafenacin D-tartrate |
| CAS | 1159101-48-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H26F4N2O8 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | SVT-40776 D-tartrate |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (179.06 mM) |
| SMIL | O=C(O[C@H]1CN2CCC1CC2)N(C3=CC=CC(F)=C3)CC4=CC(F)=C(F)C(F)=C4.O[C@@H]([C@@H](C(O)=O)O)C(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 558.48 |
| Vis mere |