Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqPath™ 1-Step RT-qPCR Master Mix, CG
TaqPath 1-Step RT-qPCR Master Mix, CG er designet til robust og reproducerbar ét-trins arbejdsgange inden for patogendetektion og genekspression. Enkeltrørs 4X-formuleringen indeholder termostabil MMLV revers transkriptase, dNTP'er, UNG, ROX-farvestof og termostabil Fast DNA-polymerase.
Brand:  Applied Biosystems™ A15300
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15420704
  • 33090.00 DKK / 10ml
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Vis mere
Tekniske data
Vis mere
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer2843705 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato31/01/2025 KatalognummerA15300
Partinummer2541385 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 KatalognummerA15300
Partinummer2803887 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 KatalognummerA15300
Partinummer2820551 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 KatalognummerA15300
Partinummer2828068 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 KatalognummerA15300
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Applied Biosystems™ TaqPath™ 1-Step RT-qPCR Master Mix, CG > 1 x 10 mL
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
Til laboratoriebrug