Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 1 rør indeholdende en 20X (S- og M-størrelser) eller 60X (L-størrelse) blanding af præformuleret assay (1 probe og 2 primere). Opbevares ved -15 til -25 °C. |
| Til brug med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Antal reaktioner | 2900 reaktioner |
| Produktlinje | TaqMan |
| Mængde | L (2900 reaktioner), lavet på bestilling |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Form | Væske |