Få mere at vide
Gibco™ TAP Growth Media, optimeret til Chlamydomonas kultur
Artikelnummer. 12393553 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
6000ml
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12393553 1 l Hver
12063479 6 x 1 l 6000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12393553 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1379801
 Begrænset vare
På lager
TAP Growth Media, optimeret til Chlamydomonas kultur
Gibco™ TAP Media er optimeret til vækst og vedligeholdelse af Chlamydomonas reinhardtii. Formuleringen er klar til brug til 1 gang, så du kan undgå besværlige forberedelsesprocesser til mediet.
Hver Gibco™ TAP Media leveres i den prisvindende Gibco™ flaske, der er designet til nemmere brug i biosikkerhedsskabet, minimerer risikoen for forurening og hjælper dig med at udføre cellekultur mere konsekvent. Sammen resulterer den overlegne emballage og kvalitet, større pålidelighed og forbedret konsistens i Chlamydomonas-kulturen i bedre samlet effektivitet og mere robuste data (Fig. 1, 2).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype Vækst medium
Mængde 1 l
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Fremstillingsmetode Ingen (klar til brug)
Arter C. reinhardtii
Indhold og opbevaring Gibco™ TAP Growth Media indeholder:
•  1 L Gibco™ TAP Media— Opbevares på 4° C
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug hos mennesker eller dyr.