Få mere at vide
Tanzisertib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16449147
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16449147 5 mg
16442667 50 mg
16436578 10 mg
16416786 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16449147 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15495
MedChemExpress Tanzisertib (CC-930) is a potent JNK1/2/3 inhibitor with IC50s of 61/7/6 nM, respectively.
Tanzisertib (CC-930) is a potent JNK1/2/3 inhibitor with IC50s of 61/7/6 nM, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tanzisertib
CAS 899805-25-5
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H23F3N6O2
Mængde 5 mg
Synonym CC-930
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 33 mg/mL (73.59 mM)
SMIL O[C@H]1CC[C@H](NC2=NC=C3N=C(NC4=C(F)C=C(F)C=C4F)N([C@@H]5COCC5)C3=N2)CC1
Molekylvægt (g/mol) 448.44
Formel vægt 448.44
Procent renhed 99.36%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation