Få mere at vide
Tantalum(V) fluoride, 99.9% (metals basis) Artikelnummer.: 11337667
Tantalum(V) fluoride, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11337667
50 g, 50g
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11337667
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014052.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7783-71-3 | F5Ta | 275.94 g/mol
Tantal(V)fluorid bruges som Friedel-Crafts katalysator. Det kombinerer med hydrogenfluorid og fungerer som en katalysator for alkylering af alkaner og alkener samt protonering af aromatiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-71-3
Molekylær formel F5Ta
Molekylvægt (g/mol) 275.94
MDL nummer MFCD00042542
InChI nøgle YRGLXIVYESZPLQ-UHFFFAOYSA-I
Synonym tantalum pentafluoride, tantalum v fluoride, tantalum fluoride, tantalum fluoride taf5, taf5
PubChem CID 82218
IUPAC navn pentafluortantal
SMIL F[Ta](F)(F)(F)F
Tekniske data
Kogepunkt 229.5°C
Kemisk navn eller materiale Tantalum(V) Fluoride
Smeltepunkt 96.8°C
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.9%, metal basis
Opløselighedsinformation Decomposes in water forming tantalum oxyfluoride. Soluble in conc. and fuming HNO3Soluble in carbon disulfide,carbon tetrachloride and chloroform. Slightly soluble in acetic acid and ethanol.
Formel vægt 275.94
Følsomhed Moisture sensitive
Oplysninger om nedbrydning Decomposes in water forming tantalum oxyfluoride
Tæthed 4.74
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerT25L051 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/07/2025 Artikelnummer014052.09,014052.18
PartinummerQ02L018 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer014052.09,014052.18
PartinummerY14J007 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato05/12/2023 Artikelnummer014052.09,014052.18
PartinummerX27H006 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/04/2022 Artikelnummer014052.09,014052.18
PartinummerC03T001 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer014052.09,014052.18
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Tantalum(V) fluoride, 99.9% (metals basis) >