Få mere at vide
Tantal(V)-fluorid, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11347667
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11347667 10 g 10g
11337667 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11347667 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 014052.09
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 7783-71-3 | F5Ta | 275,94 g/mol
Tantal(V)fluorid bruges som Friedel-Crafts katalysator. Det kombinerer med hydrogenfluorid og fungerer som en katalysator for alkylering af alkaner og alkener samt protonering af aromatiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7783-71-3
Molekylær formel F5Ta
Molekylvægt (g/mol) 275.94
MDL nummer MFCD00042542
InChI nøgle YRGLXIVYESZPLQ-UHFFFAOYSA-I
Synonym tantalum pentafluoride, tantalum v fluoride, tantalum fluoride, tantalum fluoride taf5, taf5
PubChem CID 82218
IUPAC navn pentafluortantal
SMIL F[Ta](F)(F)(F)F
Specifications
Kogepunkt 229,5 °C
Kemisk navn eller materiale Tantalum(V) Fluoride
Smeltepunkt 96,8 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Følsomhed Fugtfølsom
Analyseprocentområde 99,9 %, metalbasis
Oplysninger om nedbrydning Nedbrydes i vand og danner tantal-oxyfluorid
Tæthed 4.74
Opløselighedsinformation Nedbrydes i vand og danner tantal-oxyfluorid. Opløselig i konkutions- og røgende HNO3Opløselig i kulstofdisulfid, kulstoftetrachlorid og kloroform. Let opløselig i eddikesyre og ethanol.
Formel vægt 275.94