Få mere at vide
DWK Life Sciences Tamper Evident skruelåg, smal mund, blå PP, til soda-kalkglas skruetop-flasker
Sabotagesikret låg til smal mund/højform DIN soda-lime glasflasketråd.
119.00 DKK
Tekniske data
Oversigt | Indgrebssikker skruelåg |
---|---|
Til brug med (applikation) | Opbevaring af prøver og reagenser; Indsamling af prøver; Transport og forsendelse |
Materiale | Polypropylen |
Mængde | 10/Pk. |
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Artikelnummer | Brand | Trådstørrelse (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Trådstørrelse (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
11790894
|
DWK Life Sciences
293011908 |
GL 32 |
119.00 DKK
Pakke med 10 |
Forventet forsendelse: 02-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11700904
|
DWK Life Sciences
293012801 |
GL 45 |
119.00 DKK
Pakke med 10 |
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
Indgrebssikker, blå polypropylen, skruelåg uden foring til smal mund/højform DIN-gevind soda-kalkglasflasker.
- Sabotagesikker ring
- Linerløs
- DIN-gevind i høj form
Tekniske data
Indgrebssikker skruelåg | |
Polypropylen | |
Autoklaverbar |
Opbevaring af prøver og reagenser; Indsamling af prøver; Transport og forsendelse | |
10/Pk. |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Tamper Evident skruelåg, smal mund, blå PP, til soda-kalkglas skruetop-flasker