Få mere at vide
DWK Life Sciences Tamper Evident skruelåg, smal mund, blå PP, til soda-kalkglas skruetop-flasker
Artikelnummer. 11700904 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Trådstørrelse (metrisk):
GL 32
GL 45
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11700904
Brand: DWK Life Sciences 293012801
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sabotagesikret låg til smal mund/højform DIN soda-lime glasflasketråd.
Indgrebssikker, blå polypropylen, skruelåg uden foring til smal mund/højform DIN-gevind soda-kalkglasflasker.
  • Sabotagesikker ring
  • Linerløs
  • DIN-gevind i høj form
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Indgrebssikker skruelåg
Til brug med (applikation) Opbevaring af prøver og reagenser; Indsamling af prøver; Transport og forsendelse
Materiale Polypropylen
Mængde 10/Pk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Diameter (metrisk) 60 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar