Få mere at vide
Tamoxifen, MP Biomedicals
Artikelnummer. 15712262 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15712262 5 g 5g
11455161 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15712262 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215673894
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6615.00 DKK
    6300.09 DKK / 5g
    Spare 314.91 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tamoxifen, hvidt pulver
  • Det er blevet brugt til at lette rekombinationen af ect2flox-allelen i museorganer.
  • Det er også blevet brugt til at studere dets virkning på lipopolysaccharid (LPS)-induceret mikroglial aktivering.
  • Proteinkinase C-hæmmer (IC50 = 50-200 μM afhængig af assaybetingelser i MCF-7-celler eller IC50 = 100 μM i rottehjerne).
  • Det er et prodrug, der metaboliseres til aktive metabolitter 4-hydroxytamoxifen (4-OHT) og endoxifen af cytokrom P450 isoformerne CYP2D6 og CYP3A4.
Kemiske identifikatorer
CAS 10540-29-1
Molekylær formel C26H29NO
Molekylvægt (g/mol) 371.52
MDL nummer MFCD00010454
InChI nøgle NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
SMIL CC\C(=C(/C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Smeltepunkt 96 °C til 100 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0.0021
Assay Procent Noter 0.9935
Brydningsindeks KR5919600
Mængde 5 g
Synonym [Z]-1-[p-Dimethylaminoethoxyphenyl]-1,2-diphenyl-1-butene, (Z)-2-[4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethylethanamine, ICI 47699, trans-Tamoxifen
Opløselighedsinformation Praktisk talt uopløselig i vand (< 0,01 % ved 20 °C); opløselig i methanol, ethanol, 2-propanol, propylenglycol, kloroform (50 mg/ml - klar, farveløs til svag gul opløsning) eller DMSO
IUPAC navn (2-{4-[(1Z)-1,2-diphenylbut-1-en-1-yl]phenoxy}ethyl)dimethylamin
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tamoxifen, Free Base
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P263-Undgå kontakt under graviditet/amning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: tamoxifen free base