Få mere at vide
Tamoxifen, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11455161 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455161 1 g 1g
15712262 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11455161 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215673891
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tamoxifen, hvidt pulver
  • Tamoxifen er blevet brugt til at lette rekombinationen af ect2flox allel i museorganer
  • Det er også blevet brugt til at studere dets effekt på lipopolysaccharid (LPS)-induceret mikroglial aktivering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10540-29-1
Molekylær formel C26H29NO
Molekylvægt (g/mol) 371.52
MDL nummer MFCD00010454
InChI nøgle NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
PubChem CID 2733526
ChEBI CHEBI:41774
SMIL CC\C(=C(/C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TAMOXIFEN
Smeltepunkt 96°C to 100°C
Farve Hvid
Lineær formel C26H29NO
Mængde 1 g
Synonym tamoxifen, trans-tamoxifen, crisafeno, soltamox, tamoxifene, diemon, tamoxifeno, tamoxifenum, citofen, istubol
Opløselighedsinformation Practically insoluble in water (< 0.01% at 20°C); soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, propylene glycol, chloroform (50mg/mL - clear, colorless to faint yellow solution) or DMSO.
IUPAC navn 2-[4-[(Z)-1,2-diphenylbut-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamin
Formel vægt 371.5
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tamoxifen, Free Base
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H362-Kan skade børn, der ammes.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P263-Undgå kontakt under graviditet/amning.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i