Få mere at vide
Tamoxifen, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491379
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16491379 1 g
16431706 500 mg
16488497 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16491379 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13757A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
MedChemExpress Tamoxifen (ICI 47699) is an orally active, selective estrogen receptor modulator (SERM) which blocks estrogen action in breast cells and can activate estrogen activity in other cells, such as bone, liver, and uterine cells.
Tamoxifen is a potent Hsp90 activator and enhances the Hsp90 molecular chaperone ATPase activity. Tamoxifen also potent inhibits infectious EBOV Zaire and Marburg (MARV) with IC50 of 0.1 μM and 1.8 μM, respectively. Tamoxifen activates autophagy and induces apoptosis. Tamoxifen also can induce gene knockout of CreER(T2) transgenic mouse.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tamoxifen
CAS 10540-29-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H29NO
Mængde 1 g
Synonym ICI 47699 (Z)-Tamoxifen trans-Tamoxifen
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (134.59 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (134.59 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC/C(C1=CC=CC=C1)=C(C2=CC=C(OCCN(C)C)C=C2)\C3=CC=CC=C3
Molekylvægt (g/mol) 371.51
Formel vægt 371.51
Procent renhed 99.2%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death