Få mere at vide
Tamoxifen fri base MP Biomedicals
Artikelnummer. 11435161 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11435161 100 mg 100mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11435161 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215673880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    404.00 DKK
    383.96 DKK / 100mg
    Spare 20.04 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
CAS 10540-29-1
Molekylær formel C26H29NO
MDL nummer MFCD00010454
Mængde 100 mg
Synonym tamoxifen, trans-tamoxifen, crisafeno, soltamox, tamoxifene, diemon, tamoxifeno, tamoxifenum, citofen, istubol
InChI nøgle NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
SMIL CC\C(=C(/C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn (2-{4-[(1Z)-1,2-diphenylbut-1-en-1-yl]phenoxy}ethyl)dimethylamin
Molekylvægt (g/mol) 371.52
PubChem CID 2733526
ChEBI CHEBI:41774
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tamoxifen, Free Base
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H362-Kan skade børn, der ammes.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i