Få mere at vide
Tamoxifen, 98%
Artikelnummer. 15485719
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15485719 5 g 5g
15495719 500 mg 500mg
15475719 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15485719 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63509.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7791.16 DKK
    7009.65 DKK / 5g
    Spare 781.51 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tamoxifen (citofen, CAS # 10540-29-1) er et antineoplastisk middel, der virker gennem østrogenreceptorerne. | CAS: 10540-29-1 | C26H29NO | 371,52 g/mol
Inhibitor af proteinkinase C og inducerer apoptose i cancerceller. Det bruges i undersøgelsen af lipopolysaccharid (LPS)-induceret mikroglial aktivering for at kende dens virkning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Tamoxifen er en tertiær aminobenzen, der virker ved kompetitivt at binde og antagonisere østrogenreceptorer for at reducere DNA-syntese
  • Når østradiol ikke kan binde østrogenreceptorer, aktiveres DNA-responselementet ikke
  • Tamoxifen opregulerer produktionen af TGFb og bremser tumorvækst
  • Tamoxifen hæmmer produktionen af IGF-1, en stimulator af tumorvækst
Anvendelse
  • Tamoxifen kan være nyttig i studiet af tumordannelse, vækst og inflammation
  • Den er velegnet til in vitro eksperimenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10540-29-1
Molekylær formel C26H29NO
Molekylvægt (g/mol) 371.52
MDL nummer MFCD00010454
InChI nøgle NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
Synonym tamoxifen, trans-tamoxifen, crisafeno, soltamox, tamoxifene, diemon, tamoxifeno, tamoxifenum, citofen, istubol
PubChem CID 2733526
ChEBI CHEBI:41774
IUPAC navn (2-{4-[(1Z)-1,2-diphenylbut-1-en-1-yl]phenoxy}ethyl)dimethylamin
SMIL CC\C(=C(/C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tamoxifen
Farve Hvid
Mængde 5 g
Merck Index 14,9048
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand; Opløselig i methanol, ethanol, propanol eller propylenglykol; Opløselig i dimethylsulfoxid, dichloromethan og ethanol; Uopløselig i vand.
Formel vægt 371.52
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver