Få mere at vide
Tamoxifen, 98%
Beskrivelse
Inhibitor af proteinkinase C og inducerer apoptose i cancerceller. Det bruges i undersøgelsen af lipopolysaccharid (LPS)-induceret mikroglial aktivering for at kende dens virkning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- Tamoxifen er en tertiær aminobenzen, der virker ved kompetitivt at binde og antagonisere østrogenreceptorer for at reducere DNA-syntese
- Når østradiol ikke kan binde østrogenreceptorer, aktiveres DNA-responselementet ikke
- Tamoxifen opregulerer produktionen af TGFb og bremser tumorvækst
- Tamoxifen hæmmer produktionen af IGF-1, en stimulator af tumorvækst
Anvendelse
- Tamoxifen kan være nyttig i studiet af tumordannelse, vækst og inflammation
- Den er velegnet til in vitro eksperimenter
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tamoxifen |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 g |
| Merck Index | 14,9048 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand; Opløselig i methanol, ethanol, propanol eller propylenglykol; Opløselig i dimethylsulfoxid, dichloromethan og ethanol; Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 371.52 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |
Sikkerhed og håndtering
- Tamoxifen
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Reproduktionstoksicitet på eller via amning
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- H362-Kan skade børn, der ammes.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P263-Undgå kontakt under graviditet/amning.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Tamoxifen