Få mere at vide
TAM-IN-2, MedChemExpress
Beskrivelse
TAM-IN-2 is a TAM inhibitor extracted from patent US 20170275290 A1, pyrrolotriazine compound 0904.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TAM-IN-2 |
| CAS | 2135642-56-5 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C31H27F2N7O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 5 mg/mL (8.57 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=CC=CN(C2=CC=C(F)C=C2)C1=O)NC3=CC=C(C4=C5C(N)=NC=NN5C(C6CCN(C(C)=O)CC6)=C4)C(F)=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 583.59 |
| Formel vægt | 583.59 |
| Vis mere |