missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Talazoparib tosylate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16490537
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16490537 50 mg
16486907 5 mg
16404198 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16490537 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY108413

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Talazoparib tosylate (BMN 673ts) is a novel, potent and orally available PARP1/2 inhibitor with an IC50 of 0.57 nM for PARP1.

Talazoparib tosylate (BMN 673ts) is a novel, potent and orally available PARP1/2 inhibitor with an IC50 of 0.57 nM for PARP1.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Talazoparib tosylate
CAS 1373431-65-2
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H22F2N6O4S
Mængde 50 mg
Synonym BMN 673ts
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 108 mg/mL (195.46 mM)
SMIL O=C1NN=C2C3=C1C=C(F)C=C3N[C@H](C4=CC=C(F)C=C4)[C@H]2C5=NC=NN5C.O=S(C6=CC=C(C)C=C6)(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 552.55
Formel vægt 552.55
Procent renhed 99.72%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.