Få mere at vide
Talazoparib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16459527
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16459527 5 mg -
16477056 100 mg 100mg
16473037 50 mg 50mg
16451216 200 mg -
16406988 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16459527 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16106
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Talazoparib (BMN-673) is a highly potent, orally active PARP1/2 inhibitor.Talazoparib inhibits PARP1 and PARP2 enzyme activity with Kis of 1.2 nM and 0.87 nM, respectively. Talazoparib has antitumor activity.
Talazoparib (BMN-673) is a highly potent, orally active PARP1/2 inhibitor.Talazoparib inhibits PARP1 and PARP2 enzyme activity with Kis of 1.2 nM and 0.87 nM, respectively. Talazoparib has antitumor activity.
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Talazoparib
CAS 1207456-01-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H14F2N6O
Mængde 5 mg
Synonym BMN-673 LT-673
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (65.73 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1NN=C2C3=C1C=C(F)C=C3N[C@H](C4=CC=C(F)C=C4)[C@H]2C5=NC=NN5C
Molekylvægt (g/mol) 380.35
Formel vægt 380.35
Procent renhed 98.97%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.