Få mere at vide
Taladegib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488277
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16488277 5 mg 5mg
16476126 100 mg 100mg
16471747 50 mg -
16405588 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16488277 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13242
MedChemExpress Taladegib (LY2940680) is an antagonist of the smoothened receptor.
Taladegib (LY2940680) is an antagonist of the smoothened receptor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Taladegib
CAS 1258861-20-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H24F4N6O
Mængde 5 mg
Synonym LY2940680
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (97.56 mM; Need ultrasonic)
SMIL CN1N=CC=C1C2=C3C(C=CC=C3)=C(N=N2)N4CCC(CC4)N(C)C(C5=C(C=C(C=C5)F)C(F)(F)F)=O
Molekylvægt (g/mol) 512.5
Formel vægt 512.5
Procent renhed 99.81%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death