missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

TAK1/MAP4K2 inhibitor 1, MedChemExpress

Artikelnummer. 16474117
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16474117 50 mg -
16420668 5 mg 5mg
16418228 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16474117 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY77251

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress TAK1/MAP4K2 inhibitor 1 is a potent dual TGFβ-activated kinase 1 (TAK1) and mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 2 (MAP4K2) inhibitor, with IC50s of 41.1 nM and 18.2 nM, respectively.

TAK1/MAP4K2 inhibitor 1 is a potent dual TGFβ-activated kinase 1 (TAK1) and mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 2 (MAP4K2) inhibitor, with IC50s of 41.1 nM and 18.2 nM, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale TAK1/MAP4K2 inhibitor 1
CAS 1315330-11-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H31F3N6O2
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (90.48 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(N1)=CC2=C1N=CN=C2OC3=C(C)C=CC(C(NC4=CC=C(CN5CCN(CC)CC5)C(C(F)(F)F)=C4)=O)=C3
Molekylvægt (g/mol) 552.59
Formel vægt 552.59
Procent renhed 98.07%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.