Få mere at vide
TAK-733, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200097823
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16495688 10 mg
16438387 5 mg
16421857 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16495688 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13449
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress TAK-733 is a potent and selective MEK allosteric site inhibitor with an IC50 of 3.2 nM.
TAK-733 is a potent and selective MEK allosteric site inhibitor with an IC50 of 3.2 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TAK-733
CAS 1035555-63-5
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H15F2IN4O4
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 33 mg/mL (65.45 mM)
SMIL O=C1C(C(NC2=CC=C(I)C=C2F)=C(F)C(N3C)=O)=C3N=CN1C[C@@H](O)CO
Molekylvægt (g/mol) 504.23
Formel vægt 504.23
Procent renhed 96.99%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease