Få mere at vide
TAK-733, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495688
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16495688 10 mg
16438387 5 mg
16421857 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16495688 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13449
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress TAK-733 is a potent and selective MEK allosteric site inhibitor with an IC50 of 3.2 nM.
TAK-733 is a potent and selective MEK allosteric site inhibitor with an IC50 of 3.2 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TAK-733
CAS 1035555-63-5
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H15F2IN4O4
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 33 mg/mL (65.45 mM)
SMIL O=C1C(C(NC2=CC=C(I)C=C2F)=C(F)C(N3C)=O)=C3N=CN1C[C@@H](O)CO
Molekylvægt (g/mol) 504.23
Formel vægt 504.23
Procent renhed 96.99%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.