Få mere at vide
TAK-632, MedChemExpress
Beskrivelse
TAK-632 is a potent pan-RAF inhibitor with IC50 of 1.4, 2.4 and 8.3 nM for CRAF, BRAFV600E, BRAFWT, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TAK-632 |
| CAS | 1228591-30-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H18F4N4O3S |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (180.34 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NC1=CC(OC2=CC=C3N=C(NC(C4CC4)=O)SC3=C2C#N)=CC=C1F)CC5=CC=CC(C(F)(F)F)=C5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 554.52 |
| Formel vægt | 554.52 |
| Vis mere |