Få mere at vide
TAK-593, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499147
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16499147 5 mg 5mg
16492667 50 mg -
16486578 10 mg -
16456786 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16499147 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15506
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress TAK-593 is a potent VEGFR and PDGFR family inhibitor with IC50s of 3.2, 0.95, 1.1, 4.3 and 13 nM for VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, PDFGRα and PDFGRβ, respectively.
TAK-593 is a potent VEGFR and PDGFR family inhibitor with IC50s of 3.2, 0.95, 1.1, 4.3 and 13 nM for VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, PDFGRα and PDFGRβ, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TAK-593
CAS 1005780-62-0
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H23N7O3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 48.5 mg/mL (108.87 mM)
SMIL O=C(C1=CC(C)=NN1C)NC2=CC(OC3=NN4C(C=C3)=NC(NC(C5CC5)=O)=C4)=CC=C2C
Molekylvægt (g/mol) 445.47
Formel vægt 445.47
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease