Få mere at vide
Tafluprost, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200100002
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16458548 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16458548 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB060010mg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Tafluprost(AFP-168) is an anti-glaucoma prostaglandin (PG) analog.
Tafluprost(AFP-168) is an anti-glaucoma prostaglandin (PG) analog.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tafluprost
CAS 209860-87-7
Farve Colorless
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H34F2O5
Mængde 10 mg
Synonym AFP-168 MK2452
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 270 mg/mL (596.65 mM)
SMIL O=C(OC(C)C)CCC/C=C\C[C@@H]1[C@@H](/C=C/C(F)(F)COC2=CC=CC=C2)[C@H](O)C[C@@H]1O
Molekylvægt (g/mol) 452.53
Formel vægt 452.53
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Liquid