Få mere at vide
Tafluprost, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491018
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16491018 5 mg
16458548 10 mg
16433796 25 mg
16414417 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16491018 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0600
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
MedChemExpress Tafluprost(AFP-168) is an anti-glaucoma prostaglandin (PG) analog.
Tafluprost(AFP-168) is an anti-glaucoma prostaglandin (PG) analog.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tafluprost
CAS 209860-87-7
Farve Colorless
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H34F2O5
Mængde 5 mg
Synonym AFP-168 MK2452
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 270 mg/mL (596.65 mM)
SMIL O=C(OC(C)C)CCC/C=C\C[C@@H]1[C@@H](/C=C/C(F)(F)COC2=CC=CC=C2)[C@H](O)C[C@@H]1O
Molekylvægt (g/mol) 452.53
Formel vægt 452.53
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Liquid