Få mere at vide
TA-02, MedChemExpress
Beskrivelse
TA-02, an analog of SB 203580 (HY-10256), is a p38 MAPK inhibitor with an IC50 of 20 nM. TA-02 especially inhibits TGFBR-2. TA-02 exhibits similar cardiogenic properties as SB 203580 and SB 202190 (HY-10295).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TA-02 |
| CAS | 1784751-19-4 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H13F2N3 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (75.00 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | FC(C=C1)=CC=C1C2=C(C3=CC=NC=C3)NC(C4=CC=CC=C4F)=N2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 333.33 |
| Formel vægt | 333.33 |
| Vis mere |