Få mere at vide
TA-01, MedChemExpress
Beskrivelse
TA-01 is a potent CK1 and p38 MAPK inhibitor, with IC50s of 6.4 nM, 6.8 nM, 6.7 nM for CK1ε, CK1δ and p38 MAPK, respectively. TA-01 acts as a cardiogenic inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TA-01 |
| CAS | 1784751-18-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H12F3N3 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (142.32 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | FC(C=C1)=CC=C1C2=C(C3=CC=NC=C3)NC(C4=C(F)C=CC=C4F)=N2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 351.32 |
| Formel vægt | 351.32 |
| Vis mere |