Få mere at vide
T4-ATA (S-isomer), MedChemExpress
Artikelnummer. 16461209
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16461209 1 mg
16444808 10 mg
16417557 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16461209 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY114272A
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress T4-ATA S-isomer is the S-isomer of T4-ATA, which is the active form of the thyroid hormone.
T4-ATA S-isomer is the S-isomer of T4-ATA, which is the active form of the thyroid hormone.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale T4-ATA (S-isomer)
CAS 2448470-97-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H15I4NO6S
Mængde 1 mg
SMIL CC(SCC(N[C@H](C(O)=O)CC(C=C1I)=CC(I)=C1OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 893.01
Formel vægt 893.01
Procent renhed 98.1%
Grad Research
Fysisk form Solid