Få mere at vide
T3-ATA (S-isomer), MedChemExpress
Beskrivelse
T3-ATA S-isomer is the S-isomer of T3-ATA, which is the active form of the thyroid hormone.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | T3-ATA (S-isomer) |
| CAS | 2438721-48-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H16I3NO6S |
| Mængde | 1 mg |
| SMIL | CC(SCC(N[C@H](C(O)=O)CC(C=C1I)=CC(I)=C1OC2=CC=C(O)C(I)=C2)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 767.11 |
| Formel vægt | 767.11 |
| Procent renhed | 99.5% |
| Vis mere |