missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

T0901317, MedChemExpress

Artikelnummer. 16495046
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16495046 100 mg
16444078 10 mg
16400437 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16495046 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10626

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress T0901317 is an orally active and highly selective LXR agonist with an EC50 of 20 nM for LXRα. T0901317 activates FXR with an EC50 of 5 μM. T0901317 is RORα and RORγ dual inverse agonist with Ki values of 132 nM and 51 nM, respectively. T0901317 induces apoptosis and inhibits the development of atherosclerosis in low-density lipoprotein (LDL) receptor-deficient mice.

T0901317 is an orally active and highly selective LXR agonist with an EC50 of 20 nM for LXRα. T0901317 activates FXR with an EC50 of 5 μM. T0901317 is RORα and RORγ dual inverse agonist with Ki values of 132 nM and 51 nM, respectively. T0901317 induces apoptosis and inhibits the development of atherosclerosis in low-density lipoprotein (LDL) receptor-deficient mice.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale T0901317
CAS 293754-55-9
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H12F9NO3S
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (207.76 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C1=CC=C(N(CC(F)(F)F)S(C2=CC=CC=C2)(=O)=O)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 481.33
Formel vægt 481.33
Procent renhed 99.8%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.