Få mere at vide
T-26c, MedChemExpress
Beskrivelse
T-26c is highly potent and selective matrix metalloproteinase-13 (MMP-13) inhibitor with an IC50 of 6.75 pM and more than 2600-fold selectivity over the other related metalloenzymes.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | T-26c |
| CAS | 869296-13-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H21N3O6S |
| Mængde | 25 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 15.62 mg/mL (32.57 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | COC1=CC=CC(CNC(C2=NC(SC=C3COCC4=CC=C(C(O)=O)C=C4)=C3C(N2)=O)=O)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 479.51 |
| Formel vægt | 479.51 |
| Vis mere |