missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

T-00127_HEV1, MedChemExpress

Artikelnummer. 16486887
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16486887 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16486887 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY108313

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress T-00127_HEV1 is a phosphatidylinositol 4-kinase III beta (PI4KB) inhibitor with an IC50 of 60 nM.

T-00127_HEV1 is a phosphatidylinositol 4-kinase III beta (PI4KB) inhibitor with an IC50 of 60 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale T-00127_HEV1
CAS 900874-91-1
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H29N5O3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (121.51 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1=NC2=C(C3=CC=C(OC)C(OC)=C3)C(C)=NN2C(NCCN4CCOCC4)=C1
Molekylvægt (g/mol) 411.5
Formel vægt 411.5
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.