Få mere at vide
Syringaldehyd, 98+%
Artikelnummer. 11499020
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499020 5 g 5g
11409030 25 g 25g
11419030 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499020 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12933.06
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 134-96-3 | C9H10O4 | 182,18 g/mol
Syringaldehyd har bioaktive egenskaber og bruges derfor i medicinal-, fødevare-, kosmetik-, tekstil-, papirmasse- og papirindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Syringaldehyd har bioaktive egenskaber og bruges derfor i medicinal-, fødevare-, kosmetik-, tekstil-, papirmasse- og papirindustrien.
Opløselighed
Meget tungtopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares ved stuetemperatur. Det er følsomt over for luft. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 134-96-3
Molekylær formel C9H10O4
Molekylvægt (g/mol) 182.18
MDL nummer MFCD00006943
InChI nøgle KCDXJAYRVLXPFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym syringaldehyde, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, syringic aldehyde, syringylaldehyde, syringealdehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy, gallaldehyde 3,5-dimethyl ether, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzene carbonal, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-benzaldehyde, springaldehyde
PubChem CID 8655
ChEBI CHEBI:67380
IUPAC navn 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC(C=O)=CC(OC)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Syringaldehyde
Smeltepunkt 110 °C til 113 °C
Kogepunkt 192 °C til 193 °C (14 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 784514
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,9015
Opløselighedsinformation Meget sparsomt opløseligt i vand.
Formel vægt 182.18
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Syringaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Syringaldehyde