Få mere at vide
Gibco™ Synth-a-Freeze™ Kryokonserveringsmedium
Artikelnummer. 10364330 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
50 ml
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10364330 50 ml 50ml
1 options
Artikelnummer. 10364330 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1254201
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Synth-a-Freeze™ Kryokonserveringsmedium
Synth-a-Freeze™ er et defineret, flydende kryokonserveringsmedium indeholdende 10 % dimethylsulfoxid (DMSO) uden antibiotika, antimykotika, hormoner, vækstfaktorer, serum eller protein og bufferet med HEPES og natriumbicarbonat. Synth-a-Freeze er beregnet til frysning og opbevaring af en række pattedyrcelletyper, herunder humane keratinocytter, embryonale stamceller, neurale stamceller og mesenkymale stamceller. Det bør ikke bruges til melanocytter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Keratinocytcelle, embryonal stamcelle, neural stamcelle, mesenkymal stamcelle
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Form Væske
Produkttype Kryokonserveringsmedier
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Steril
Med tilsætningsstoffer HEPES, Fenolrød, DMSO (10 %)
Produktlinje Gibco, Synth-a-Freeze
Mængde 50 ml
Forsendelsestilstand Tøris
Endotoksin niveau <1 EU/ml
Renhed eller kvalitetsklasse Kvalificeret til yderligere fremstilling
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -20 °C).