Få mere at vide
sym-Diphenylcarbazid, 98%, ACS-reagens
Artikelnummer. 11925661 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11925661 500 g Glasflaske 500g
10427000 25 g Glasflaske 25g
10437000 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11925661 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 158845000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 140-22-7 | C13H14N4O | 242,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140-22-7
Molekylær formel C13H14N4O
Molekylvægt (g/mol) 242.28
InChI nøgle KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-diphenylcarbazide, diphenylcarbazide, 1,5-diphenylcarbohydrazide, carbonic dihydrazide, 2,2'-diphenyl, 1,5-diphenylcarbonohydrazide, 1,5-diphenylcabohydrazide, sym-diphenylcarbazide, n,n'-diphenylcarbazide, 2,2'-diphenylcarbazide, carbohydrazide, 1,5-diphenyl
PubChem CID 8789
ChEBI CHEBI:4641
IUPAC navn 1,3-dianilinourinstof
SMIL C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)NNC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale sym-Diphenylcarbazide
Smeltepunkt 173,0 °C til 176,0 °C
Farve Beige til Pink
Tab ved tørring 1% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5 % min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 500 g
Beilstein 15,292
Følsomhed (til kromat) består testen
Merck Index 15,3352
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i iseddikesyre, opløselig i alkohol og acetone
Formel vægt 242.28
Procent renhed 98%
Grad ACS-reagens
Fysisk form Pulver eller flager