Få mere at vide
Suvecaltamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479806
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16479806 50 mg
16455987 5 mg
16423268 10 mg
16464526 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16479806 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101096
MedChemExpress Suvecaltamide (MK-8998; compound 33) is a potent and selective inhibitor of the T-type calcium channel.
Suvecaltamide (MK-8998
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Suvecaltamide
CAS 953778-58-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H23F3N2O2
Mængde 50 mg
Synonym MK-8998
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (262.88 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N[C@@H](C1=NC=C(OCC(F)(F)F)C=C1)C)CC2=CC=C(C(C)C)C=C2
Molekylvægt (g/mol) 380.4
Formel vægt 380.4
Procent renhed 98.51%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation