Få mere at vide
Fisherbrand™ SureOne™ Filtrerede pipettespidser med lav retention
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16490865 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
20μ l
50μ l
100μ l
200μ l
300μ l
1.000μ l
Længde (metrisk):
31 mm
46 mm
48 mm
50 mm
51 mm
58 mm
89 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Længde (metrisk) unitSize
16490865 10μ l 31 mm -
16470865 10μ l 48 mm -
16480865 20μ l 46 mm Pakke med 960
16420875 20μ l 51 mm -
16430875 50μ l 50 mm -
16410875 100μ l 51 mm Pakke med 960
16440875 200μ l 58 mm -
16450875 300μ l 58 mm -
16400875 1.000μ l 89 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Kun engangsbrug
Artikelnummer. 16490865
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kun engangsbrug
Fisherbrand™ SureOne™ Pipettespidser med lav retention minimerer med held dannelsen af flydende film og opbygges på spidsens vægge under dispensering, hvilket giver maksimal prøvegenvinding og reproducerbarhed.
  • Lav retentionsteknologi hjælper med at maksimere prøvegendannelse
  • Filterstativ Steril med lille mikron filterteknologi giver aerosolbeskyttelse
  • Parti sporbar og certificeret fri for: RNAse/Dnase, DNA, Pyrogen, Endotoxin, Bioburden, PCR-hæmmer og ATP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 10μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Neutral
Rack farve Blå
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Præcision 0,5 til 2 %
Nøjagtighed 1,0 til 2,5 %
Længde (engelsk) 1,23 tommer.
Længde (metrisk) 31 mm
Certificeringer/compliance Sterilitetscertifikat, COA
Rene krav Certificeret fri for: RNAse/Dnase, DNA, Pyrogen, Endotoxin, Bioburden, PCR-hæmmer og ATP , Parti Sporbar
Opbevaringskrav Stuetemperatur
Til brug med (applikation) PCR og Real Time PCR, viskøse prøver
Steriliseringsmetode Electron Beam
Funktioner Low Retention Technology, Ultra Clear Resin
Format Hængslet stativ
Tip stil Mikropunkt, Lav retention, Konisk
Emballage Filtreret stativ Steril
Mængde 960
Produkttype Pipettespids
Farvekode Blå
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Ja
Produktlinje SureOne
Materiale Polypropylen
Gradueringer 2μ L
Vis mere Vis mindre
Som en del af vores engagement i løbende produktforbedring kan din levering indeholde produkter med en mindre farvevariation, men deres form, pasform og funktion vil ikke blive påvirket. Hvis du har spørgsmål, så kontakt din salgsrepræsentant.