Få mere at vide
Labcon™ SuperSlik™ 200μ L Pipettespidser med lav retention med bred boring
Artikelnummer. 17537866 Shop alle Labcon produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Indpakket
Rack, 96
Artikelnummer. 17537866
Brand: Labcon™ 11649650069
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse pipettespidser med skrå spidser giver lav retention og kan fås i poser eller stativer.
  • Passer til de fleste standard 200μ L pipetter
  • Med 1,45 mm åbning til viskøse prøver
  • Hvis steril, har gennemgået valideret sterilisering (ISO 11137) til brug i forsknings- og medicinske laboratorier
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Volumen (metrisk) 200μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (metrisk) 49.7 mm
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klasse VI
Rene krav Protease, menneskeligt DNA, ATP RNase/DNase, Endotoxin-fri
Til brug med (applikation) Mikropipettering
Steriliseringsmetode E-bjælke
Format Rack, 96
Tip stil Bred åbning
Mængde 96 Tips/Reol, 10 Reoler/Pk., 10 Pk./Cs.
Engangs Engangsbrug
Uddannet Nej
Materiale Polypropylenharpiks