Få mere at vide
Labcon™ SuperSlik™ 20μ L Low Retention Pipette Tips til Rainin™ LTS Pipettere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16681913 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Genopfyldning
Indpakket
Rack, 96
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Format unitSize
16681913 Ikke steril Genopfyldning -
16691913 Ikke steril Rack, 96 Pakke med 960
16601923 Steril Rack, 96 -
17507836 Ikke steril Indpakket -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16681913 Leverandør Labcon™ Leverandørnr. 10662600009
Disse pipettespidser med lav retention med UltraFine™ point er tilgængelige i genlukkelige poser, stativer eller refills.
  • Passer til 20μ L Rainin™ LTS stil pipetter
  • Lave monterings- og udkastningskræfter mindre end 3 kg
  • Ultra lav væskeophobning
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Volumen (metrisk) 20μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Neutral
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 1,9 tommer.
Længde (metrisk) 48.3 mm
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri
Til brug med (applikation) Væskehåndtering
Format Genopfyldning
Tip stil Flextop
Mængde 1056 Tips/Refill, 10 Refills/Cs.
Forsendelsestilstand RT
ACT-mærke Ja
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Rainin LTS
Uddannet Nej
Produktlinje SuperSlik Lav retention
Materiale Polypropylenharpiks