Få mere at vide
Thermo Scientific™ SuperSignal™ ELISA Femto substrat
HRP-substrat formuleret til overlegen proteindetektion og low-end linearitet i kemiluminescens ELISA applikationer.
4070.00 DKK - 7330.00 DKK
Tekniske data
Produkttype | ELISA-substrat |
---|---|
Detektionsmetode | Kemiluminescens |
Produktlinje | SuperSignal™ |
Substrategenskaber | Kemisk substrat |
Substrattype | HRP (peberrodsperoxidase) |
Artikelnummer | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10023983
|
Thermo Scientific™
37074 |
250 ml sæt |
7330.00 DKK
250ml |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
11879310
|
Thermo Scientific™
37075 |
100 ml sæt |
4070.00 DKK
100ml |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
Thermo Scientific™ SuperSignal ELISA Femto Maximum Sensitivity Substrate er formuleret til overlegen proteindetektion og low-end linearitet i kemiluminescerende ELISA applikationer.
SuperSignal ELISA Femto Substrate genererer påviselig kemiluminescens (lys) inden for et minut efter tilsætning til spormængder af opløseligt HRP, hvilket sparer op til 30 minutter pr. assay sammenlignet med kolorimetrisk ELISA substrater. Denne funktion er ideel til high-throughput screening (HTS) applikationer, hvor så mange som 100.000 analyser kan udføres dagligt på robotudstyr. Fordi inkubationsperioder ofte er en begrænsende faktor i udviklingen af hurtige automatiserede analyser, SuperSignal ELISA Femto Substrate er det logiske valg til automatiserede HTS-applikationer.Højdepunkter:
Øjeblikkelig lysgenerering– intenst signal genereret umiddelbart ved både stuetemperatur og 37 °C
Forbedret low-end linearitet– nem påvisning af små mængder proteiner med høje signal-til-støj-forhold og low-end linearitet af dosisresponskurver
Høj følsomhed– Detektion af målproteiner på femtogramniveau
Reduktion i analysetid– høj følsomhed giver mulighed for reduktion af inkubationstrin
Stabilitet– opbevaring i seks måneder ved stuetemperatur eller mindst 12 måneder ved 4 C °med en holdbarhed på seks timers arbejdsopløsning
Udsender lys ved 425nm– kan måles med luminometre
Inkluderer:
Luminol/Enhancer Solution; Peroxidbuffer
Tekniske data
ELISA-substrat | |
SuperSignal™ | |
HRP (peberrodsperoxidase) |
Kemiluminescens | |
Kemisk substrat | |
Holdbar i et år ved °4 C eller seks måneder ved stuetemperatur. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur. |