Få mere at vide
Thermo Scientific™ SuperSignal™ ELISA Femto substrat
Artikelnummer. 11879310 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml sæt
250 ml sæt
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11879310 100 ml sæt 100ml
10023983 250 ml sæt 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11879310 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 37075
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
HRP-substrat formuleret til overlegen proteindetektion og low-end linearitet i kemiluminescens ELISA applikationer.
Thermo Scientific™ SuperSignal ELISA Femto Maximum Sensitivity Substrate er formuleret til overlegen proteindetektion og low-end linearitet i kemiluminescerende ELISA applikationer.
SuperSignal ELISA Femto Substrate genererer påviselig kemiluminescens (lys) inden for et minut efter tilsætning til spormængder af opløseligt HRP, hvilket sparer op til 30 minutter pr. assay sammenlignet med kolorimetrisk ELISA substrater. Denne funktion er ideel til high-throughput screening (HTS) applikationer, hvor så mange som 100.000 analyser kan udføres dagligt på robotudstyr. Fordi inkubationsperioder ofte er en begrænsende faktor i udviklingen af hurtige automatiserede analyser, SuperSignal ELISA Femto Substrate er det logiske valg til automatiserede HTS-applikationer.
Højdepunkter:
  • Øjeblikkelig lysgenerering– intenst signal genereret umiddelbart ved både stuetemperatur og 37 °C
  • Forbedret low-end linearitet– nem påvisning af små mængder proteiner med høje signal-til-støj-forhold og low-end linearitet af dosisresponskurver
  • Høj følsomhed– Detektion af målproteiner på femtogramniveau
  • Reduktion i analysetid– høj følsomhed giver mulighed for reduktion af inkubationstrin
  • Stabilitet– opbevaring i seks måneder ved stuetemperatur eller mindst 12 måneder ved 4 C °med en holdbarhed på seks timers arbejdsopløsning
  • Udsender lys ved 425nm– kan måles med luminometre
Inkluderer:
Luminol/Enhancer Solution; Peroxidbuffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype ELISA-substrat
Mængde 100 ml sæt
Detektionsmetode Kemiluminescens
Produktlinje SuperSignal
Substrategenskaber Kemisk substrat
Substrattype HRP (peberrodsperoxidase)
Indhold og opbevaring Holdbar i et år ved °4 C eller seks måneder ved stuetemperatur. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.