Få mere at vide
Notrax Superflow™ XT Nitril Olie resistent Vendbar Anti-Slip dræningsmåtte
Dimensioner (L x B):
90 x 60 cm
152 x 91 cm
183 x 122 cm
Beskrivelse
- Vendbar anti-skrid måtte er bemærkelsesværdig komfortabel og anvendelig på begge sider for forlænget levetid
- Dens perforerede vævede overflade er skridsikre overflader, mens den tillader øjeblikkelig evakuering af væsker i våde områder
- Lav profil for nem adgang til vognen og let for at lette løft og rengøring
- Gummi duckboards giver en komfortabel og sikker arbejdsplatform i våde områder med sin aggressive skridsikre overflade
- Store huller og hævede tappe tillader væsker i våde områder eller snavs i tørre områder at falde igennem og efterlade overfladen klar
- Rengøring med rengøringsmiddel og vandstråle anbefales for forlænget levetid
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 90 x 60 cm |
| Farve | Sort |
| Længde (engelsk) | 35 tommer |
| Længde (metrisk) | 90 cm |
| Materiale | Nitrilgummi |
| Type | Industriel og kommerciel matning |
| Bredde (metrisk) | 60 cm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Notrax Superflow™ XT Nitril Olie resistent Vendbar Anti-Slip dræningsmåtte >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion