Få mere at vide
Notrax Superflow™ XT Nitril Olie resistent Vendbar Anti-Slip dræningsmåtte
Artikelnummer. 17752228
Skift visning
Dimensioner (L x B):
90 x 60 cm
152 x 91 cm
183 x 122 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17752228 90 x 60 cm
17762228 152 x 91 cm
17772228 183 x 122 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17752228 Leverandør Notrax Leverandørnr. 567S0023BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    713.44 DKK
    580.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 133.15 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Gummi duckboards giver en komfortabel og sikker arbejdsplatform i våde områder med sin aggressive skridsikre overflade. Store huller og hævede tappe tillader væsker i våde områder eller snavs i tørre områder at falde igennem og efterlade overfladen fri.
  • Vendbar anti-skrid måtte er bemærkelsesværdig komfortabel og anvendelig på begge sider for forlænget levetid
  • Dens perforerede vævede overflade er skridsikre overflader, mens den tillader øjeblikkelig evakuering af væsker i våde områder
  • Lav profil for nem adgang til vognen og let for at lette løft og rengøring
  • Gummi duckboards giver en komfortabel og sikker arbejdsplatform i våde områder med sin aggressive skridsikre overflade
  • Store huller og hævede tappe tillader væsker i våde områder eller snavs i tørre områder at falde igennem og efterlade overfladen klar
  • Rengøring med rengøringsmiddel og vandstråle anbefales for forlænget levetid
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 90 x 60 cm
Farve Sort
Længde (engelsk) 35 tommer
Længde (metrisk) 90 cm
Materiale Nitrilgummi
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 60 cm