Få mere at vide
Bollé Safety Superblast sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 17314870 Shop alle Bollé Safety produkter
Model-:
SUPBLAPSIP
SUPBLCLAV3
SUPBLEPSI
SUPBLKLAVE
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 17314870
Brand: Bollé Safety SUPBLAPSIP
Industrielle briller
  • Fleksibel og klar ramme for øget komfort
  • Intuitivt og enkelt samlingssystem for brille-visir
  • PLATINUM™ belægning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Højde (engelsk) 2,75 tommer
Højde (metrisk) 7 cm
Form Kontureret til ansigtet
Tykkelse (engelsk) 0,078 tommer.
Tykkelse (metrisk) 2 mm
Bredde (engelsk) 7 tommer
Bredde (metrisk) 17.7 cm
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 166 EN 170
Linsefarve Klar
Produkttype Sikkerhedsbriller
Til brug med (applikation) Industrielle miljøer
Ramme farve Blå
Materiale til pandebånd Nylon, polyester
Længde (engelsk) 14''
Længde (metrisk) 35.5 cm
Model- SUPBLAPSIP
Vægt (engelsk) 3,99 oz.
Vægt (metrisk) 113 g
Materiale Polycarbonat, PVC
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale PVC
UV beskyttelse UV400
Rammetype Udluftet