Beskrivelse
- Flexible and clear frame for increased comfort
- Intuitive and simple goggle-visor assembly system
- PLATINUM™ coating
Tekniske data
Tekniske data
| Højde (engelsk) | 3.8 in. |
| Højde (metrisk) | 9.7 cm |
| Bredde (engelsk) | 3.8 in. |
| Bredde (metrisk) | 9.7 cm |
| Linsebelægning | Anti-fog, Scratch-resistant |
| Linsefarve | Clear |
| Produkttype | Safety Goggles |
| Ramme farve | White |
| Model- | SUPBLCLAV3 |
| Vægt (engelsk) | 3.6 oz. |
| Vis mere |